Natriumkloridi veden pehmentämiseen
Toimittaja: SMEG S.P.A.
SMEGSALEEA 90.7 EUR
SMEGSALE SMEG980103
Natriumkloridi veden pehmentämiseen
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5