Sonikaattorit, ohjelmoitavissa, Q500 ja Q700
Toimittaja: Qsonica
432-0234EA 4480 EUR
432-0234 432-0233 QSONQ500UK-220 432-0238 QSONQ500AUK-220 432-0237 QSONQ700AUK-220
Sonikaattorit, ohjelmoitavissa, Q500 ja Q700
Homogenisaattorit Ultraääniset solun rikkojat
A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogenisation. Pulses with 20 KHz frequency over a range of 500 to 700 W depending on the model.
  • Q500:
  • Aika ja amplitudi ohjelmoitavissa
  • Pulssitila estää lämpöherkkien näytteiden kuumenemisen
  • Digitaalinen amplitudin/intensiteetin säätö
  • Reaaliaikainen energian valvonta
Full amplitude control 1 to 100% for identifying optimum settings for efficient sample processing
Programmability to run multiple programs in sequence
Auto-tuning to maintain electrical efficiency with changes in load and temperature
Touch screen interface offers intuitive control
Toimitustiedot: Sonikaattoripakkaus sisältää generaattorin, muuntimen, virtajohdon, muunninjohdon, avainsarjan ja anturin, jonka halkaisija on ¹/₂".
Varoitus: Älä koskaan käytä vaihtopäistä anturia, jos nesteen pintajännitys on vähäinen. Käytä sen sijaan kiinteää anturia.