Pullo, kapea suuaukko, laboratorio/ elatusainepullo, kierrekorkilla
Toimittaja: SciLabware
PYREX®
BIBB1516/01REDEA 149 EUR
BIBB1516/01RED BIBB1516/02RED BIBB1516/04RED BIBB1516/10RED BIBB1516/12RED BIBB1516/08RED BIBB1516/06RED
Pullo, kapea suuaukko, laboratorio/ elatusainepullo, kierrekorkilla
Pullot Lasipullot
PYREX® borosilicate glass with red polyester screw cap and pouring ring.
  • Printed with retrace code: downloadable batch certificate
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 °C
  • PTFE sealing disc resists chemical attack