Kiertojäähdyttimet, Microcool-mallisto
Toimittaja: LAUDA
L001046 L001047 L001048 L001049 L001051 L001052 L001053 L001054 L001055 L001056 L001057 L001058 L001059 L001060
461-1328EA 3070 EUR
461-1328 461-1329 461-1331 461-1332 LAUDL001051 LAUDL001052 LAUDL001053 LAUDL001054 LAUDL001055 LAUDL001056 LAUDL001057 LAUDL001058 LAUDL001059 LAUDL001060
Kiertojäähdyttimet, Microcool-mallisto
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Microcool-kiertojäähdytinmallistoon kuuluu viisi pienikokoista mallia, joiden jäähdytysteho on välillä 0,25 jotta 1,2 kW ja toimintalämpötilat välillä −10 jotta +40 °C. Vakiovarusteena RS232-liitäntä ja hälytysliitäntä, minkä ansiosta laite on liitettävissä eri järjestelmiin ilman lisäkustannuksia.
  • Kookas LED-näyttö ja kalvonäppäimistö tekevät käytöstä helppoa
  • Laadukkaat magneettisesti kytketyt lohkopumput. Pumpun ja sähkömoottorin magneettikytkentä ehkäisee pumpun akselin tiivistysongelmia
  • Jäähdyttimissä on ajastin automaattikäynnistykselle, automaattinen sammutustoiminto ja valaistu ikkuna lämmönsiirtonesteen tason tarkkailuun
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
MC 250 ja MC 350: 16 l/min, 0,35 baarin paine
MC 600 ja MC 1200: 35 l/min, 1,3 baarin paine
Vesijäähdytteiset mallit on merkitty kirjaimella W.
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
MC 250 ja MC 350: 16 L/min, 0,35 baarin paine
MC 600 ja MC 1200: 35 L/min, 1,3 baarin paine
Vesijäähdytteiset mallit on merkitty kirjaimella W.
Sertifikaatit: Suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti IP 32.
Varoitus: Huomautus: jäähdytysteho lämpötiloissa +20, +10, 0 ja –10 ℃.