Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Professional Line, 60 cm, GW3060-sarja
Toimittaja: Smeg
SMEGGW3060BXCAEA 10480 EUR
SMEGGW3060BXCA 141-0690 141-0686 SMEGGW3060BXA SMEGGW3060PA SMEGGW3060SCA 141-0689 SMEGGW3060SA 141-0688 141-0687
Pesukone laboratoriolasitarvikkeille, Professional Line, 60 cm, GW3060-sarja
Laboratoriolasinpesukoneet
Nämä ammattikäyttöön tarkoitettujen Smeg-pesu- ja -lämpödesinfiointikoneiden laadukkaat materiaalit takaavat parhaat mahdolliset tulokset. Pesukammiot on valmistettu 316 L -laatuisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää vahvoja happoja (joita käytetään lääke- ja elintarvikealalla).
  • Pesu enintään 95 °C:ssa - antibakteerinen lämpödesinfiointi
  • Ohjelmoitava mikroprosessoriohjain: 20 kiinteää ohjelmaa ja 10 vapaata ohjelmaa
  • RS232, USB ja LAN ulkoiseen tulostimeen tai tietokoneeseen liittämistä varten
  • Ulkopaneelit ruostumatonta AISI 304 -terästä, pesukammio ja sisäluukku ruostumatonta AISI 316L -terästä
  • Kestävät osat takaavat vuosien luotettavan käytön ilman huoltotarvetta
  • Kiertoilmakuivaus
  • Takaisinkierrätyspumppu 400 L/min, antaa maksimaalisen pesu- ja huuhtelutehokkuuden
  • Liitännät kuumalle, kylmälle ja demineralisoidulle vedelle
  • Syklin täydellinen valvonta suuren, päivitetyn LCD-näytön kautta
  • Kammion lämpötilan valvonta, jatkuva näyttölukema
  • Nopea veden lämmitys, valittavissa kolme lämmityselementtiä
  • Monipuoliset seuranta- ja validointitoiminnot
  • Matalan lämpötilan syklit muovien pesemiseen
  • Pumppaa ja kierrättää neljä kertaa enemmän vettä kuin kotitalouksien astianpesukoneet
  • Erityiset pesusyklit happopesuohjelmille (neutralointiaine)
GW3060-pesukoneen parametrit voidaan ohjelmoida monitoimisella kalvonäppäimistöllä tai suoraan tietokoneesta rekisteröidyn WD-TRACE®-ohjelmiston ja USB-, RS232- tai LAN-liitäntöjen kautta. Lasitarvikkeille tarkoitetun GW3060-pesukoneen ydin on ultramoderni hallintajärjestelmä, jonka neljä mikroprosessoria valvoo jokaista toimintoa ja koneen käsittelemää tietovirtaa.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman koreja, korit tilattava erikseen.