SMART skai® -tuolit
Toimittaja: VWR
VWR®
132-0948EA 305 EUR
132-0948 132-0949 132-0946 132-0947 132-0944 132-0945
SMART skai® -tuolit
Tuolit
VWR® SMART skai tuolit, ergonomiset. Aktiivinen, dynaaminen istuin ja ainutlaatuinen käyttömukavuus.
  • Ergonomisesti muotoiltu pehmuste takaa erinomaisen istumamukavuuden 
  • Pehmuste päällystetty keinonahalla, pestävä, helppo puhdistaa ja voidaan desinfioida 
  • Samanaikainen säätömekanismi, painosäädöllä aktiiviseen, dynaamiseen istumiseen 
  • Istuimen ja selkänojan kallistusta, syvyyttä ja korkeutta voi säätää erikseen 
  • Korkea selkänoja (500 mm) tukee selkää hyvin 
  • Mukava pehmuste, paksuus 8 cm 
  • Alumiininen viisisakarainen ristikkojalka 
Sertifikaatit: GS-testattu.