Hartsikolonnilla varustettu vedenpuhdistin WP3000
Toimittaja: Smeg
171-0848EA 4270 EUR
171-0848 SMEGWP3010
Hartsikolonnilla varustettu vedenpuhdistin WP3000
Vedenpuhdistusjärjestelmät Ioninpoistajat
WP3000-vedenpuhdistimella voi tuottaa yhdessä GW3060:n ja GW4090:n kanssa instrumenttipesukoneiden loppuhuuhteluun soveltuvaa deionisoitua vettä pitoisuudella 0,8 jotta 1 μS/cm. Järjestelmä käyttää sekavaihdin-hartseja (kertakäyttöisiä), jotka saattavat sisältää piidioksidia. Kun hartsit loppuvat, niiden vaihto onnistuu MI700WP-sarjalla.