HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset, sitomaton pinta
Toimittaja: Greiner bio-one
GREI781901_40EA 313 EUR
GREI781901_40 738-0179 GREI784904_40 738-0177 738-0178 738-0175 738-0176
HTS-mikrolevyt, 384-kuoppaiset, sitomaton pinta
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
Kuoppalevyjen sitomaton pinta sitoo proteiineja, DNA:ta, RNA:ta ja peptidejä erittäin vähäisessä määrin, mikä lisää määritysten herkkyyttä merkittävästi vähentämällä taustaa ja parantamalla signaali-kohinasuhdetta.
Yksikään levy ei sisällä RNaasia, DNaasia, pyrogeenejä tai DNA-polymeraasin inhibiittoreita.