Bromifenolisininen
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM14331-100EA 251 EUR
CAYM14331-100 CAYM14331-25 CAYM14331-50
Bromifenolisininen
Bromifenolisininen
Kaava: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Sulamispiste: 273 °C
Tiheys: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005875
CAS-numero: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429