Etidiumbromidi 0,625 mg/ml vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: 3,8-Diamino-5-etyyli-6-fenyylifenantridiumbromidi
J62029.AAEA 138 EUR
J62029.AA
Etidiumbromidi 0,625 mg/ml vesiliuos
Etidiumbromidi
Kaava: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011724
CAS-numero: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4731