2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Toimittaja: Molekula
MOLEM39195370EA 74.1 EUR
MOLEM39195370
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Kaava: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
MDL numero: MFCD00052633
CAS-numero: 875-35-4
EINECS: 212-873-7