4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP1336-1GEA 69.3 EUR
TCIAP1336-1G TCIAP1336-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (by GC)
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Kaava: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Kiehumispiste: 130°C
Leimahduspiste: 95°C
MDL numero: MFCD00008776
CAS-numero: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/89/28991989.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %