N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
J64096.14EA 257 EUR
J64096.14 J64096.06
N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Kaava: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,3 g/mol
Sulamispiste: 186 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00065976
CAS-numero: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9