Helppokäyttöisessä kannettavassa laitteessa on kestävä IP 67 -luokiteltu runko, suuri resoluutio ja vesitiivis USB-liitäntä tietokoneyhteyttä varten. Laite tekee tarkkuusmittaukset kentällä luotettavasti. Hyvien laboratoriokäytäntöjen mukainen.
- Suuressa graafisessa LCD-näytössä on pysyvä LED-taustavalo. Siinä näkyvät samanaikaisesti pH-/mV- ja lämpötila-arvot.
- Dataloggeritoiminnon aikaväliksi voi määrittää 1 min...1 h
- Muistiin mahtuu 5 000 tietuetta automaattisella tallennuksella. Laitteessa on lisäksi 200 tietueen muisti manuaaliseen tallennukseen
- Automaattinen virrankatkaisu: säädettävissä välillä 10 min...24 h
- Automaattinen DIN- ja NIST-puskurien tunnistus (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
- Muistissa kolme teknistä lisäpuskuria 25 °C:ssa (4,00 / 7,00 / 10,00)
- Kehittyneet itsetestaus- ja diagnostiikkatoiminnot (elektrodien tehokkuusdiagnostiikka, siirtymän hallinta). Kalibrointimerkki osoittaa, milloin laite on kalibroitava uudelleen
- Säästää energiaa: neljä AA-paristoa kestää käytössä jopa 1 000 tuntia
Toimitustiedot: Ready to use portable pH kit pH 1100 H (662-1659) includes instrument in robust plastic carrying case, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 50 ml buffer 4, 50 ml buffer 7, gel epoxy pH electrode with built-in temperature sensor 111 (1 m cable).