Cuvette for flow through measurements
Toimittaja: Hellma Analytics
634-9711EA 503 EUR
634-9711
Cuvette for flow through measurements
Kyvetit Spektrofotometrin kyvetit
Makrokyvetti, jossa on kammio kuplien muodostumisen minimoimiseksi.
  • Painetestattu
  • Kontaktipinnat on käsitelty erityisesti kuplien tarttumisen vähentämiseksi kammiossa
  • Liitintyyppi A; sisään-/ulostuloputkien halkaisija on 1,75 mm ja ulkohalkaisija 3,5 mm ja pituus 8,5±0,5 mm
Suitable for high precision analytical techniques.