2-Naphthalenemethanol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO351150050EA 124 EUR
ACRO351150050 ACRO351150010 ACRO351150250
2-Naphthalenemethanol 98%
2-Naphthalenemethanol
Kaava: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2000 g/mol
Sulamispiste: 79…83 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004124
CAS-numero: 1592-38-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥97.5 %