Hengityssuojaimen suodatin, X-plore® Rd40
Toimittaja: Dräger
Dräger X-plore® Rd40
111-0681EA 72.5 EUR
111-0681 111-0680 111-0771 111-0682 111-1650 111-0762 111-0773 111-0761 111-0772 DRAE6732974 111-0775 111-0774 111-0763 111-0766 111-0765 111-0776 111-1579 111-0768 111-0767 111-0769
Hengityssuojaimen suodatin, X-plore® Rd40
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Suojainten suodattimet
Alumiinirunkoinen X-plore® Rd40 -suodatin sopii puoli- ja kokomaskeihin, joissa on EN 148-1 -standardin mukaiset liittimet.
Sertifikaatit: EN 141:2000, EN 14387, EN 143:2000, EN 371