DrySyn®-lämmityslohkot, DrySyn® Vortex
Toimittaja: Asynt
DrySyn®
442-0871EA 11570 EUR
442-0871
DrySyn®-lämmityslohkot, DrySyn® Vortex
Sekoittajat Sekoitusmoottorit
For overhead stirring of three reactions using only one overhead stirrer.
  • Voidaan käyttää kaikkien vakiomallisten lämmittävien sekoittajien kanssa tai erillislaitteena
  • Erinomainen viskoosisten liuosten sekoittamiseen
  • Yhteensopiva DrySyn Multi -sisäkkeiden kanssa, tilaa 3×100 ml:n, 3×250 ml:n tai 3×500 ml:n pulloille
  • Yhteensopiva vakiomallisten pyöreäpohjaisten laboratoriopullojen kanssa