Vesihauteet, ei sekoitusta, SUB Aqua Pro -sarja
Toimittaja: Grant
462-0476EA 1110 EUR
462-0476 462-0477 462-0478 462-0479 462-0480 462-0481 462-0474 462-0475
Vesihauteet, ei sekoitusta, SUB Aqua Pro -sarja
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal when two different temperatures are needed and space is limited. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, offer fast heat-up times, excellent temperature control, easy to use controls and a bright, clear display. All baths have heater mat technology ensuring optimum working space, without a heating element in the tank they are easier to clean. The 12 litre and larger models feature a convenient drain tap on the front of the bath. The range is ideal for use in university research and teaching, pharma/biotech, healthcare and industrial applications.
  • Luotettava lämpötilanhallinta: stabiilius: ±0,2 °C, lämpötila-alue: ympäristön lämpötila +5...99 °C
  • Moderni Set and Forget™ -tekniikka takaa nopean lämmityksen ja erittäin tarkan lämpötilan
  • Säädettävä ylikuumenemishälytys, haudehälytykset sekä lämmityksen katkaisu käyttäjän määrittämässä lämpötilassa suojaavat näytteitä
  • Hauteissa on kehittynyt kuivakäynnistyksen ja kuivakäynnin estotoiminto, joka suojaa laitetta, mikäli se käynnistetään kuivana tai kaikki neste haihtuu. Sen jälkeen haude on täytettävä ja käynnistettävä uudelleen.
  • Käyttäjän määrittämä kaksipistekalibrointi takaa parhaan mahdollisen tarkkuuden vaativassa testauskäytössä
  • LED-näytön tarkkuus on 0,1 °C, lukittava etupaneeli estää käytössä olevien asetusten tahattoman muuttamisen
  • Kolme ohjelmoitavaa lämpötilan esiasetusta, äänimerkin antava ajastintoiminto 1...999 minuutille reaktioiden luotettavaan ajastukseen
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan läpinäkyvä polykarbonaattikansi ja rei'itetty pohjataso, jonka avulla kaikenlaiset astiat voi asettaa suoraan hauteeseen. Mukana toimitetaan UK- ja EU-pistokkeet.
Varoitus: * RT = ympäristön lämpötila
** Välttämätön, jos tasapohjaisia pulloja on sijoitettava suoraan hauteen pohjalle, mahdollistaa paremman nestekierron hauteessa.