Vesihauteet, ei sekoitusta, JB Academy -sarja
Toimittaja: Grant
462-1019EA 844 EUR
462-1019 462-1021 462-1020
Vesihauteet, ei sekoitusta, JB Academy -sarja
Hauteet Vesihauteet, sekoittamattomat
Digitaalinen sekoittamaton vesihaudemallisto, joka kattaa koot 5 jotta 18 litraa. Kaikissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö ja kestävä maalattu teräskotelo, nopea lämmitys, luotettava lämpötilanhallinta, lukittava etupaneeli, helppokäyttöiset ohjaimet sekä kirkas ja selkeä näyttö. Kaikissa hauteissa on työskentelytilaa lisäävä mattolämmitin, ja ilman sisäistä lämmityselementtiä säiliö on helpompi puhdistaa. Malliston tuotteet sopivat erinomaisesti koulutus- ja opetuskäyttöön sekä teollisuuden sovelluksiin, kuten tuotteiden ja materiaalien testaukseen.
  • Lämpötilan stabiilius: ±0,5 °C, lämpötila-alue: ympäristön lämpötila 5 to 95 °C
  • Moderni Set and Forget™ -tekniikka takaa nopean lämmityksen ja erittäin tarkan lämpötilan
  • Hauteissa on selkeät kuuluvat ja näkyvät hälytykset sekä kehittynyt kuivakäynnistyksen ja kuivakäynnin estotoiminto, joka suojaa laitetta, mikäli se käynnistetään kuivana tai kaikki neste haihtuu. Sen jälkeen haude on täytettävä ja käynnistettävä uudelleen
  • Käyttäjän määritettävä yksipistekalibrointi mahdollistaa usein käytetyn lämpötilan parhaan mahdollisen tarkkuuden
  • LED-näytön tarkkuus on 0,5 °C, lukittava etupaneeli estää käytössä olevien asetusten tahattoman muuttamisen
RT = ympäris
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan rei'itetty pohjataso, jonka avulla kaikenlaiset astiat voi asettaa suoraan hauteeseen. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen. Mukana toimitetaan UK- ja EU-pistokkeet. Kannen käyttö on suositeltavaa yli 60 °C:n toimintalämpötiloissa.