Kaasupullokaapit, tyyppi 90, G-Ultimate
Toimittaja: asecos
G-Ultimate
135-2452EA 4390 EUR
135-2452 135-2458 135-1765 135-2447 135-2449 135-1767 135-1766 135-1768
Kaasupullokaapit, tyyppi 90, G-Ultimate
Kalusteet Säilytyskaapit
Tulenkestävät, tyypin 90 suojakaapit kaasupullojen turvalliseen säilytykseen rakennuksissa standardin DIN EN 14470-2 mukaisesti.
Palosuojaeriste sisältää myös suojasaumauksen. Teräslevyistä valmistettu kotelo muovipinnoitteella RAL 7035 (vaaleanharmaa). Paloturvakaappi kaasupullojen säilytykseen, kestää paloa jopa 90 minuuttia, voidaan asentaa ulkotiloihin. Kaappi liitetään ilmanvaihtojärjestelmään standardin 75 mm:n poistoaukon kautta. Sisäkorkeus on 1858 mm, joten putkistot ja liitännät on helppo asentaa. Leveä, sisäänvedettävä rullausalusta mahdollistaa materiaalien helpon ja turvallisen käsittelyn.
Sertifikaatit: 90 minuuttia tulenkestävä
Testattu polttokammiossa (tyyppitestattu)
GS-hyväksyntä, CE-yhteensopiva
Standardin EN 14470-2 mukaiset merkinnät
Valmistettu Saksassa
Tilaustiedot: Kaapeista saatavana väri RAL 1004, runko kirkkaankeltainen/ovet kirkkaankeltaiset, ilman lisäkustannuksia. Toimitetaan ilman sisäosien varustepakkauksia. Sisäosien varustepakkaukset on tilattava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta vwr.com tai ottamalla yhteyttä Avantor:ään.
Toimitustiedot: Toimitushinnat saatavana pyynnöstä. Kaasupullot ja venttiilit eivät sisälly toimitukseen.