Lyhyet SRK-vanutikut
Toimittaja: COPAN Diagnostics
SRK™ SRK®
710-0477EA 98.3 EUR
710-0477 710-1861 710-0932 710-0478 COPA924C 710-0933 COPA949C
Lyhyet SRK-vanutikut
Vanupuikot Vanupuikot, joissa huuhteluliuosta
Vanupuikkohuuhtelusarjat (SRK®) pintojen mikrobiologiseen tutkimukseen.
  • Isotoninen suolaliuos sisältää aineita, jotka neutraloivat ja inaktivoivat desinfiointi- ja puhdistusaineita. Huuhteluliuosta käytetään steriilin näytteenottotikun kostuttamiseen ennen näytteenottoa ja näytteenottotikun kuljettamiseen keräämisen jälkeen. Näytteenottotikku on kiinni putken korkissa, raionkärki.
Suitable for food and industrial applications.
Toimitustiedot: Kussakin laatikossa on 50 kierrekorkillista putkea.