Pitkät SRK-näytteenottotikut
Toimittaja: COPAN Diagnostics
SRK®
710-0431EA 32.4 EUR
710-0431 710-0472
Pitkät SRK-näytteenottotikut
Vanupuikot Vanupuikot, joissa huuhteluliuosta
Vanupuikkohuuhtelusarjat (SRK®) mikrobiologiseen tutkimiseen ja kvantitatiivisia analyysejä varten.
  • Näytettä voidaan käyttää mikrobien tunnistamiseen tai kvantitatiiviseen analyysiin
  • Isotoninen suolaliuos sisältää aineita, jotka neutraloivat ja inaktivoivat desinfiointi- ja puhdistusaineita
  • Näytteenottotikku ei ole kiinni putken korkissa
Pakkaus: Kussakin laatikossa on 25 pussia (joista jokaisessa on putkilo ja näytteenottotikku).