Sample tubes for stool, with push-in plug
Toimittaja: Boettger
BOET07.011.2001EA 261 EUR
BOET07.011.2001
Sample tubes for stool, with push-in plug
Diagnostiset testit Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Crystal clear with flat bottom. Indentation plug with attached long-lasting spoon carrier for about bean-sized samples.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan