Urine collection container with or without snap seals
Toimittaja: Boettger
BOET06.034.1101EA 1670 EUR
BOET06.034.1101 BOET06.013.0100 BOET06.034.0001 BOET06.034.1001 BOET06.023.0000 BOET06.044.1002 BOET06.044.0002
Urine collection container with or without snap seals
Diagnostiset testit Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP or LDPE, translucent.
  • Resistant to pressure and shatterproof
  • Optimal visibility of content, graduated
  • Fluid tight lid, easy to close
  • Frosted surface on cups and lids for identification marking
Ideal for collecting and storage of urine samples.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan