VWR®, Sekoituspussit
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0728EA 72.7 EUR
129-0728 129-0729 129-0733 129-0734 129-0731 129-0732 129-0730
VWR®, Sekoituspussit
Pussit ja sulkijat Blender-pussit
Wide choice of PE sterile bags from 80 to 3500 ml capacity. Fit all conventional laboratory blenders, adapted to all samples.
  • Suodatinpussit on tarkoitettu pääasiassa kuitumaisille näytteille
  • Tahnamaisille näytteille pussit, joissa on täyspintasuodatin
  • Tavalliset pussit soveltuvat normaalikäyttöön
  • Ei ristikontaminaation vaaraa
Sertifikaatit: Ei raskasmetalleja: Raaka-aineet täyttävät EY/94/62-direktiivin vaatimukset.
Elintarvikekäyttö: Raaka-aineet täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 mukaiset vaatimukset
Perustuu ISO 11137 -standardiin: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sterilointi SAL10⁻³