Bromifenolisininen liuos Reag. Ph. Eur. 1012801
Toimittaja: VWR Chemicals
87794.180EA 53.1 EUR
87794.180_DP 87794.180_T 87794.180 87794.180DP
Bromifenolisininen liuos Reag. Ph. Eur. 1012801
Bromifenolisininen
Kaava: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
MDL numero: MFCD00005875
CAS-numero: 115-39-9