Sentrifugit, jäähdyttävä mikrosentrifugi, Sorvall® MTX 150
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Sorvall™
521-4296EA 73900 EUR
521-4296 521-1956 521-4295
Sentrifugit, jäähdyttävä mikrosentrifugi, Sorvall® MTX 150
Sentrifugit Mikrosentrifugit
Sorvall™ Micro ultracentrifuges, three models offering a maximum RCF of up to 1048000×g in a compact footprint with either bench or floor options.
  • Innovatiivinen ohjelmisto, intuitiivinen LCD-värikosketusnäyttö ja graafinen käyttöliittymä helpottavat käyttöä ja ohjelmointia
  • Roottorin hallintajärjestelmällä voit kirjata ja hallita yksittäisen roottorin käyttöä seuraamalla roottoriajojen lukumäärää ja pyörimistunteja
  • Roottoreiden tärkeimmät tekniset tiedot on tallennettu muistiin, josta ne voi hakea näyttöön
  • Historiatiedot tallentuvat muistiin (enintään 100 tapausta), mikä helpottaa aikaisempien käyttöparametrien hakua
  • Pulssiajotoiminnolla voit pyörittää nopeasti muutaman sekunnin ajan
Soveltuu esimerkiksi virusten (HIV, SRSV, rotavirus), soluorganellien (ribosomit, mitokondriot, mikrosomit), lipoproteiinien, nanohiukkasten ja nukleiinihappojen, käsittelyyn.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman roottoreita, jotka on tilattava erikseen.