Myllyt, Tube Mill control
Toimittaja: IKA
412-0203EA 2740 EUR
412-0203 412-0205 412-0204
Myllyt, Tube Mill control
Myllyt
Tube Mill Control on erittäin monipuolinen pieni erämylly, jossa on kertakäyttöiset jauhatuskammiot, mikä eliminoi ristikontaminaation ja puhdistustyön.
  • Helppo käyttää, hiljainen käyntiääni, erilaisiin toimintatiloihin voi siirtyä kosketusnäppäimistöllä
  • Testiolosuhteet voi ohjelmoida ja tallentaa, mikä lisää tulosten toistettavuutta
  • USB-liitäntä kaikkien parametrien hallintaan ja dokumentointiin
  • Jaksottainen käyttö 5 to 60 sekuntia
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu leikkuri/jauhin
  • Nopeutta ja aikaa voi säätää
  • Pölynkestävä, tiivistetty runko
Jauhatuskammio ja kansi on valmistettu läpinäkyvästä materiaalista, joten jauhatustestejä voi tarkkailla milloin tahansa. Myllyllä voi käsitellä sekä kovia (Mohsin kovuus enintään 5), kuivia ja hauraita aineita. Se soveltuu erittäin hyvin siementen, kuten maissin ja vehnän, jauhamiseen. Tube Mill control -myllyllä voi käsitellä myös kosteita, rasvaisia, joustavia ja kuitumaisia näytteitä lisäämällä kuivajäätä suoraan jauhatuskammioon.
Myllyn kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Mylly käynnistyy vain kuvun ollessa suljettuna. Jos jauhatuskammiota ei ole asetettu paikoilleen tai suljettu kunnolla, käyttöyksikössä näkyy virheviesti eikä laite käynnisty. Sekä käyttöyksikössä että jauhatuskammioissa on labyrinttitiivisteet. Pöly ei pääse karkaamaan kammiosta tai käyttöyksikön sisään.
Sertifikaatit: IP-suojausluokka DIN EN 60529 -standardin mukaisesti: IP 30
Tilaustiedot: Saadaksesi lisätietoja muista jauhatuskammioista ota yhteyttä Avantor:ään.
Toimitustiedot: Supplied with 1×MT 40 (40 ml disposable milling tube), and 1×MMT 40 (40 ml multi-use milling tube). Disposable milling tubes must be ordered separately, please see accessories for details.