Ravistelijat, Rocker 2D ja 3D, tavallinen ja digitaalinen
Toimittaja: IKA
444-0818EA 1310 EUR
444-0818 444-0815 444-0817 444-0816
Ravistelijat, Rocker 2D ja 3D, tavallinen ja digitaalinen
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
  • Voidaan käyttää 4...50 °C:ssa inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
  • Helppo käyttää kosketusnäppäimistöllä
  • Soveltuu jatkuvaan käyttöön
  • Ajastin: laskuri, säätöväli 1 s...99 h 59 min (digitaalisissa malleissa)
  • Digitaalisissa malleissa on laskuri, joka näyttää ravisteluajan ja virhekoodin
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan liukumaton kumimatto. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.