Kiertojäähdyttimet, F-sarja
Toimittaja: JULABO GmbH
9620025 9620050 9620100
461-3400EA 2595 EUR
461-3400 461-0768 461-1004
Kiertojäähdyttimet, F-sarja
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Nämä ympäristöystävälliset ja vesijohtovettä säästävät kiertojäähdyttimet on suunniteltu yksinkertaisiin jäähdytystehtäviin, joissa jäähdyttimen luotettava ja jatkuva toiminta on tärkeää. Kompaktin rakenteensa ansiosta jäähdyttimet voidaan sijoittaa joko laboratoriopenkkien päälle tai alle. Jäähdytysaineena voi käyttää vettä, veden ja glykolin seosta tai Julabo Thermal G -nestettä. Soveltuvat erinomaisesti jäähdytyspyöröhaihdutinten, Kjeldahl-instrumenttien, mittauskennojen, automaattisten analyysijärjestelmien, CCD-kameroiden, polarimetrien, refraktometrien, kalorimetrien ja Soxhlet-laitteiden kanssa käytettäviksi.
  • Ympäristöystävälliset laitteet säästävät kallista vesijohtovettä ja sopivat erinomaisesti perusjäähdytykseen
  • Roiskeenkestävä kalvonäppäimistö, jonka LED-lämpötilanäyttö kertoo nykyisen arvon ja asetusarvon (0,1 °C:n tarkkuudella)
  • PID-lämpötilansäädin, jossa ohjausparametrien säätö ja lämpötilan erotustarkkuus ±0,1 °C
  • Asetusarvon säätö käy kätevästi 3 näppäimellä
  • Vaivaton täyttö ja tyhjennys, täyttötason ilmaisin
  • Matala energiankulutus
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
F250: 15 L/min, 350 millibaarin paine
F500: 24 L/min, 500 millibaarin paine
F1000: 23 L/min, 1 000 millibaarin paine
Toimitustiedot: F250-mallin mukana toimitetaan 2 hammastettua liitintä halkaisijaltaan 8 ja 10 mm:n letkuille (pumpun liitäntä 1 naaraspuolinen M10). F500- ja F1000-mallit: 2 hammastettua liitintä halkaisijaltaan 8 ja 12 mm:n letkuille (pumpun liitäntä 1 urospuolinen M16).
Varoitus: Huomautus: jäähdytysteho lämpötilassa +20, +10, +5, 0 ja −5 °C.