Ministat®-järjestelmät ovat niin pieniä, että ne mahtuvat laboratorion vetokaappiin tai teknisiin järjestelmiin. Pienestä koosta huolimatta laitteisto sisältää runsaasti erilaisia toimintoja ja riittävästi suorituskykyä esimerkiksi fotometrien, refraktometrien, viskometrien, tislauslaitteistojen, reaktioastioiden ja malliprosessilaitosten lämpötilanhallintaan. Käytetään ensisijaisesti ulkoisiin sovelluksiin, mutta hauteen aukko mahdollistaa näytteiden termostoinnin myös suoraan termostaattihauteessa. Portaattomalla kiertonopeuden säädöllä varustettu tehokas paine-/imupumppu takaa optimaalisen nestekierron. Enimmäispainetta voi säädellä myös lisävarusteena saatavalla paineanturilla, mikä suojaa arkoja lasireaktoreita ja -laitteistoja särkymiseltä. Ministat®-järjestelmissä on vakiovarusteena Professional-tason Pilot ONE® -ohjain, jossa on TFT-värinäyttö ja kätevä käyttö opastus. Analogiset NAMUR-liitännät ovat käytettävissä lisävarusteena saatavan Com.G@te-moduulin kautta, ja ne mahdollistavat Ministat®-järjestelmien integroinnin tuotannon- ja prosessinohjausjärjestelmiin. Pilot ONE® -monikosketusohjaimessa on kirkas 14,5 cm:n kosketusnäyttö, graafiset toiminnot ja helppokäyttöiset valikot (11 kielivaihtoehtoa). Kaikki tärkeät toimintaparametrit ja lämpötila-arvot näkyvät selkeästi kosketusnäytössä. Suosikkivalikon, yhden valinnan toimintojen ja sisäisen teknisen sanaston ansiosta ohjaimen käyttö on vaivatonta. Kiinteät USB- ja Ethernet-liitännät mahdollistavat liittämisen tietokoneeseen tai verkkoon esim. etäohjausta tai tiedonsiirtoa varten.
- Pilot ONE® -ohjain, jossa Plug ja Play -tekniikka, 14,5 cm:n kosketusnäyttö ja helppokäyttöiset valikot
- Tarkka lämpötilanhallinta
- Ylikuumenemissuojaus ja suojaus matalan nestetason varalta
- Tehokas paine-/imupumppu
- Ohjelmointityökalussa on kalenteri ja kello sekä 5-pistekalibrointimahdollisuus
- PT100-anturiliitäntä, USB- ja LAN-liitännät
Vesijäähdytteisten mallien numerossa on kirjain W.
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
27 l/min, 700 mbar, (paine) 20 l/min, 400 mbar (imu)
Sertifikaatit: Täyttää standardin DIN 12876 vaatimukset: suojausluokka III, FL.
Varoitus: *Jäähdytysteho lämpötilassa +20, 0, −20 ja −30 °C.
** Tilavuusinsertin kanssa