(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Toimittaja: Molekula
MOLE17190958-5GEA 0 EUR
MOLE17190958-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Kaava: C₆H₁₁NO
MW: 113,1600 g/mol
MDL numero: MFCD00216614
CAS-numero: 75885-58-4
EINECS: 278-334-3