Vedetön kiinnitysaine, Neo-Mount®
Toimittaja: Merck
Neo-Mount®
1.09016.0100EA 46.6 EUR
1.09016.0100 1.09016.0500
Vedetön kiinnitysaine, Neo-Mount®
Värit Microscopy and staining reagents
  • Turvallisempi koostumus kuin aromaattiseen liuottimeen perustuvissa aineissa
  • Kehitetty ja valmistettu säännösten mukaisesti (DIN ISO -standardit)
  • Soveltuu kaikkiin tavanomaisiin värjäyksiin
  • Sopii sekä manuaaliseen että automaattikäyttöön
  • Taitekerroin (20 °C) 1,417...1,465, viskositeetti (20 °C) 250...350 mPa s, fluoresenssi <250 ppb
Preparative capacity (500 ml): 2500 slides.