Päällystysaine, Entellan® New
Toimittaja: Merck
Entellan®
1.07961.0500EA 124 EUR
1.07961.0500 1.00869.0500 1.07961.0100
Päällystysaine, Entellan® New
Värit Microscopy and staining reagents
  • Helppokäyttöinen
  • Pieni viskositeettialue, 500...600 mPas (1,00869)
  • Lasipullo