Rocking platform shaker with low profile design can be used in most fume hoods and incubators. The cast aluminium base offers durability and stability, the spill resistant design channels fluids away from internal components. Precise speed control provides smooth, low speed rocking motion down to one min⁻¹.
- Microprocessor control provides electronic tilt angle adjustment from zero to 15° while unit is operating
- LED display shows speed, tilt angle and time simultaneously
- Timer from 1 s to 160 h, with audible alarm when the time reaches zero
- Can be used at –10 to +60 °C (max. 80% relative humidity, non condensing) in cold rooms, incubators and CO₂ environments
Kosketusnäppäimet ja helppolukuinen nestekidenäyttö. Laitteen tulokset ovat aina toistettavia ja virheettömiä, ja se näkyy helposti laboratoriopöytien keskeltä. Ajastin näyttää kuluneen ajan tai sammuttaa laitteen, kun laskuri saavuttaa nollan. Viimeisimmät asetukset näkyvät näytössä senkin jälkeen, kun virta on katkaistu. Ylikuormitussuojaus antaa näyttö- ja merkkihälytyksen, jos järjestelmä havaitsee, että alustan edessä on este tai että se on ylikuormitettu. Sekoitusnopeus kasvaa hitaasti niin, että näytteet eivät läiky. Laite soveltuu soluviljelyyn, geelien värjäykseen ja värinpoistoon, hybridisaatioihin ja blottauksiin.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan liukumaton kumimatto (324×254 mm). Pinoamisalusta on tilattava erikseen.
Varoitus: Huomaa: enimmäisnopeus/-kallistuskulma vaihtelee, kun kuorma on painava tai epätasapainossa
Keskellä alustaa.