VWR® Q Path® MacroStar VIII, Mega-kasetit
Toimittaja: VWR
Q Path® MacroStar VIII
720-2062EA 159 EUR
720-2062 720-2063 720-2064 720-2065
VWR® Q Path® MacroStar VIII, Mega-kasetit
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat suurikokoisten kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia. Mega-kaseteissa on kiinteä kansi. Laatikko 100 kasettia.
  • Erikoissuuri koko: 70 × 50 × 15 mm
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä