Natriumhydroksidi 30% vesiliuos, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
|
Vaara
|
2617.91000EA
0
EUR
2617.91000
Natriumhydroksidi 30% vesiliuos, J.T.Baker®
Natriumhydroksidi
Kaava:
NaOH MW: 40 g/mol Kiehumispiste: 119…135 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 9…10 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003548 CAS-numero: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |