Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, RH basic ja RH digital
Toimittaja: IKA
442-1109EA 639 EUR
442-1109 442-0988 IKAA5029701 442-0989 442-1019 442-0986 442-0987 442-1084 IKAA5019701 442-1090 442-0991 442-1025 442-1246 442-0990
Magneettisekoittaja, lämmittävät magneettisekoittajat, RH basic ja RH digital
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat
Lämmittävissä magneettisekoittajissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämpölevy, valkoisessa malleissa taas emalilevy. Kaikkia malleja on helppo käyttää, ja niissä on säädettävä turvalämpötila (50 jotta 370 °C). Teräs-kupariseoksesta valmistettu lämpölevy lämmittää nopeasti 600 W:n teholla.
  • RH basic -mallissa on M 10 -kierre tukitankoa varten
  • Sekoitusmoottori käynnistyy pehmeästi molemmissa malleissa
  • Voimakas magneettikenttä ja laaja nopeusalue enintään 15 litran tilavuuksilla
  • RH digital -malli näyttää lämpötilan ja nopeuden digitaalisesti
  • Virhekoodinäyttö ja kosketusnäppäimistö (RH digital)
RH digital -mallissa on standardin DIN 12878 vaatimusten mukainen liitin elektronisen kosketuslämpömittarin, kuten ETS-D5:n, liittämiseen. Lämpötilaa voi säätää erittäin tarkasti nesteeseen upotettavan anturin avulla.
Sertifikaatit: Kotelointiluokka standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukaisesti: IP 21