Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, RT 5/10/15
Toimittaja: IKA
442-0920EA 2130 EUR
442-0920 442-0921 442-0919
Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, RT 5/10/15
Sekoittajat Magneettisekoittajat, monipaikkaiset
Pienikokoisissa digitaalisissa magneettisekoittajissa on 5, 10 tai 15 sekoituspaikkaa. Laitteet on suunniteltu samanaikaiseen sekoittamiseen, ja ne soveltuvat jatkuvaan käyttöön. Kulumattomat magneettikelat sekoittavat äänettömästi ja yhdenmukaisesti jokaisessa sekoituspaikassa. Nopeus pysyy tasaisena, vaikka kuorma muuttuisi. Laitteissa on puhdistusta helpottava ja niiden osia nesteroiskeilta suojaava rakenne.
  • Sekoitusta voi säätää ja suuntaa muuttaa
  • Virhekoodinäyttö
  • Helppo käyttää kosketuspainikkeilla
  • Nopeutta voi säätää 10 min⁻¹ välein
Sertifikaatit: Standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukainen kotelointiluokka: IP 40
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan läpinäkyvä, liukumaton suojus, jonka voi irrottaa.