Ethyl isocyanoacetate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO299550250EA
444
EUR
ACRO299550250
ACRO299551000
ACRO299550050
Ethyl isocyanoacetate 97%
Ethyl isocyanoacetate
Kaava:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Kiehumispiste: 194…196 °C (760 mmHg) Tiheys: 1,03 g/cm³ Leimahduspiste: 84 °C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00000007 CAS-numero: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear amber to dark brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |