Pesupullo, turvamerkinnällä, leveä suuaukko, värikoodatut korkit, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
WGW531VTML WGW532VTML WGW533VTML WGW534VTML WGW535VTML WGW537VTML WGW538VTML WGW539VTML WGW540VTML WGW541VTML WGW537VTMLR WGW538VTMLR WGW539VTMLR WGW541VTMLR WGW537VTMLME WGW538VTMLME WGW539VTMLME WGW541VTMLME
215-3131EA 54.9 EUR
215-3131 215-3280 215-3281 215-3282 215-3132 215-3133 215-3283 215-3134 215-3284 215-3285 215-3867 215-3870 215-3869 215-3868 215-3871 215-3874 215-3873 215-3872
Pesupullo, turvamerkinnällä, leveä suuaukko, värikoodatut korkit, Azlon®
Pullot Pesupullot
läpikuultava LDPE:tä, korkki ja suihkuputki polypropeenia.
  • Patentoitu DripLok®-kaasunpoistoventtiili estää liuotinvuodot
  • Kestävä painatus neljällä kielellä (englanti, ranska, saksa ja espanja)
  • Korkeissa on tarkkaan annosteluun sopiva suihkukärkiaukko
Leveä suuaukko helppoon ja turvalliseen täyttöön. Värikoodattu, yhtenä kappaleena valmistettu polypropeenikorkki säilyttää muotonsa käytössä.
Sertifikaatit: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.