Näytteenottimet, PharmaPicker
Toimittaja: BURKLE
5346-1000 5346-0010 5346-2000
BURK5346-1000EA 838 EUR
BURK5346-1000 312-0102 BURK5346-2000
Näytteenottimet, PharmaPicker
Näytteenottimet Kiinteiden Aineiden Näytteenottimet
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
  • Saatavana erikseen tai PharmaPicker-pakkauksena kätevässä kuljetuslaatikossa
  • Ruostumatonta terästä
  • Elektrolyyttipinnoite
Toimitustiedot: PharmaPicker-pakkaus, joka sisältää keräyslasit kahdessa eri koossa, jatkokappaleen (50 cm ja 100 cm), kahvan, näytekärjet (tilavuudet , pyynnöstä saatavana myös muita näytekokoja) sekä kuljetuslaatikon.
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable