Näytteenottimet, Tubus
Toimittaja: BURKLE
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 323 EUR
223-1252 223-0083
Näytteenottimet, Tubus
Näytteenottimet Kiinteiden Aineiden Näytteenottimet
Näytteenotin irtonaisille materiaaleille, joiden halkaisija on enintään noin 10 mm. Tämä mahdollistaa esimerkiksi hasselpähkinöiden, teesekoitusten, jyvien tai vastaavien tuotteiden keräämisen suurista säkeistä.
  • Sopii myös karkeaksi jauhetuille materiaaleille
  • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Erityinen kärjen geometria
Vastaa ISTA-standardia 10 mm:n (vehnä, kaura) ja 5 mm:n (pellava, virnat) pituisille jyville.