Analysaattori, kloridianalysaattori, malli 926
Toimittaja: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
92600009 92600109
661-0131EA 7210 EUR
661-0131 661-0130
Analysaattori, kloridianalysaattori, malli 926
Sähkökemiamittarit Kloridimittarit
Suolapitoisuuden (natriumkloridin) mittauksia tarvitaan elintarviketeollisuuden kaikilla osa-alueilla, kuten maitotuotteissa, pakasteissa, suolatussa lihassa ja juomissa, sekä kliinisissä ympäristöissä.
  • Ergonominen muotoilu, helppo käyttää ja huoltaa
  • Mittaa kloridin ja suolan määrän nopeasti ja tarkasti
  • Kulometrisen menetelmän tarkkuus mahdollistaa lukemat ppm-yksiköinä
Malli 926 soveltuu suolanpoistolaitteistojen testaamiseen ja automaattiprosesseilla valmistettavien tuotteiden valvontaan. Malli 926S on tarkoitettu biologisten näytteidenMore Product Information