Sentrifugiputket, Oak Ridge, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
3114-0010 3114-0030 3114-0050 3115-0030 3115-0050 3118-0010 3118-0028 3118-0030 3118-0050 3118-0085 3119-0010 3119-0028 3119-0030 3119-0050 3137-0050 3138-0010 3138-0016 3138-0030 3138-0050 3139-0010 3139-0016 3139-0030 3139-0050 3148-0050
525-2211EA 89.4 EUR
525-2211 525-2212 525-2213 525-2223 525-2224 525-2231 525-0037 525-2233 525-2234 525-2235 525-2241 525-0038 525-2243 525-2244 525-0040 525-0041 525-0042 525-0043 525-2236 525-0044 525-0244 525-0045 525-0046 525-0049
Sentrifugiputket, Oak Ridge, Nalgene®
Putket Sentrifugiputket
Pyöreä pohja ja reunaton, voidaan autoklavoida.
  • Kestävät jopa 50000×g:n voiman
  • Sopivat sekä jäähdyttäviin että jäähdyttämättömiin sentrifugeihin
  • Yli 10000× g:n nopeuksilla suositellaan tiivistekorkkien käyttöä
FEP
Läpinäkyvä. Kestää mitä tahansa happoa, emästä tai liuotinta. Erinomainen kloroformi- ja fenoliuuttoihin.
PSF
Läpinäkyvät, kestävät happoja ja emäksiä.
PC
Läpinäkyvä.
PPCO
Läpinäkyvä. Suurempi kemikaalinkestävyys kuin PC:llä.
Varoitus: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).