Kauhat, näytteenottokauhat, LaboPlast Bio, SteriPlast Bio
Toimittaja: BURKLE
5379-0003 5379-1001 5379-1003 5379-1005 5379-1007 5379-0001 5379-0005 5379-0007
231-0528EA 40 EUR
231-0528 231-0534 231-0535 231-0536 231-0537 231-0527 231-0529 231-0530
Kauhat, näytteenottokauhat, LaboPlast Bio, SteriPlast Bio
Kauhat
Nämä kertakäyttökauhat on valmistettu ainoastaan uusiutuvia ainesosia sisältävästä Green PE -biomuovista. Kauhat soveltuvat erinomaisesti jauhe-, rae- ja tahnamuotoisten näytteiden ottamiseen.
  • Green PE -muovi on 100-prosenttisesti kierrätyskelpoista, eikä siihen ole käytetty fossiilisia raaka-aineita
  • Saatavana steriloimattomana (LaboPlast Bio) tai gammasäteilyllä steriloituna (SteriPlast Bio)
  • Valmistettu puhdastilaolosuhteissa
  • Yksittäispakattu