Yleiskäyttöiset puhdistusliinat, Multitex® Ultra z 70
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11146-70 10146-70
ZVGA11146-70EA 183 EUR
ZVGA11146-70 ZVGA10146-70
Yleiskäyttöiset puhdistusliinat, Multitex® Ultra z 70
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
These high-quality non woven wipes made from PP and cellulose fibres are ideal for the easy removal of greasy and oily substances.
  • Disposable
  • Very high absorbency
  • Very tear-resistant, even when wet
  • Can be used with most solvents
Ideal for use in sensitive work areas, such as precision mechanics, electrical and automotive industries, and in paint shops.