Pyyhkeet, yleiskäyttöiset, zetMedica®
Toimittaja: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11005-00-15 11005-00-5 11003-00 11004-00
115-2516EA 90.1 EUR
115-2516 115-2597 ZVGA11003-00 ZVGA11004-00
Pyyhkeet, yleiskäyttöiset, zetMedica®
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
These layered cellulose wipes feature a rectangular shape, the surface is therefore particularly large. This makes them ideal for general use in nursing and care facilities.
  • Skin-friendly
  • Tear resistant
  • Unbleached