Pyörökolvi, kaksikaula
Toimittaja: witeg Labortechnik
0.703.050
WITG0.703.050EA 58.2 EUR
WITG0.703.050
Pyörökolvi, kaksikaula
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One vertical centre neck and one angled side neck (20°). With matt white labelling area.
Sertifikaatit: DIN 12394